주요 문서
Z743535
Richter Anti-Vibration pads
L × W 7.0 in. × 8.5 in., pkg of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 2
제조업체/상표
Diversified Biotech VIBE-1000
길이 × 너비
7.0 in. × 8.5 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Inexpensive solution which dampens vibrations generated from lab equipment
Creates a stable surface to keep equipment in place
Fits vortexes, shakers, rockers and microscopes
Small, lightweight design
Stack pads for heavier units or position side-by-side forlarger equipment
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)