주요 문서
Z708267
Slide mailer, 2 place
assorted colors, natural, red, yellow
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123302
NACRES:
MA.01
material
polypropylene
특징
Holds 2 x slides 76x26 mm
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15983A
크기
93x68x50 mm
색상
assorted colors, natural, red, yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These 2-place slide protectors hold standard slides (3 × 1 in. or 25 × 75 mm) securely. With large, easy to secure snaps our mailers provide safe storage for valuable slides. The bright neon colors bring some fun to the lab and come in handy for color-coding
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)