주요 문서
Z708305
Slide mailer, 5 place
side opening
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123302
NACRES:
MA.01
material
polypropylene
특징
Holds 5 x slides 76x26 mm
포장
package of 25 Slide mailers
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15982
크기
81 mm × 19 mm × 31 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for shipping, storing or staining slides. These polypropylene containers hold 5 standard slides (3 × 1 in. or 25 × 75 mm). Slotted channels inside the mailer keep slides safely separated. Both end-opening and side-opening versions close securely to keep slides safe. The side-opening mailer measures 81 × 19 × 31 mm; end-opening mailer is 43 × 24 × 88 mm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)