주요 문서
Z688754
Nunc® IVF multidish
non-treated, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
동의어(들):
4 well culture dish, 4 well multidish
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.22
material
polystyrene
square
무균
sterile
sterile
특징
lid: no
포장
case of 120 ea
제조업체/상표
Nunc 179830
접시 길이 × 너비
66 mm × 66 mm
플레이트 길이 × 너비
66 mm × 66 mm
크기
4 wells
표면적
1.9 cm2 , per well
웰 표면적
1.9 cm2
색상
clear
적합성
suitable for (in vitro fertilization)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Nunc IVF Multidishes are intended for use with in vitro fertilization and are produced in compliance with FDA demands for IVF products.
  • Full batch control of all components in the final product for full traceability
  • Unique certification based on a 1-cell stage mouse embryo toxicity test
  • The certificate confirms: Sterility (SAL 10-6), Non-pyrogenicity, USP Class VI test
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)