material
colorless polystyrene tube
round bottom
무균
non-sterile
특징
cap screw cap, white
포장
case of 900 racks of 50
제조업체/상표
Greiner 163270
직경 × 길이
16 mm × 100 mm
용적
12 mL , round bottom
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polystyrene tubes with closures are ideally suited for optical measurements due to its high clarity. Available with screw or bayonetc ap in blue, black or white and choice of skirted on non-skirted.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객