특징
capacity 1.5 ‑ 85 mL
to hold 6 x 85 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1620-A
파라미터
4,226 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Compatible with the UNIVERSAL 320 and ROTOFIX 32 A Centrifuges
- Capacity (mL) depends on the type of adapter (if necessary) and tube selected
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객