주요 문서
Z617849
Greiner PS tube
capacity × diam. × L 14 mL × 18 mm × 95 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
material
cap (Two-Position Vent Stopper)
clear tube
polystyrene
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
straight neck
무균
sterile
특징
RNase and DNase free
neck thread push fit
포장
pack of 750 ea
제조업체/상표
Greiner 191161
용량 × 직경 × 길이
14 mL × 18 mm × 95 mm
일반 설명
  • High transparency
  • Round bottom with two position vent stopper
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)