주요 문서
Z601209
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
특징
Holds 0.2 mL tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Hettich 2024
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)