material
colorless
colorless tip
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier
포장
pack of 960 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 2149P
기술
PCR: suitable
최대 용적
20 μL
용적 범위
0.5-20 μL
용적
0.5—20 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객