material
colorless
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier
포장
case of 5 packs
pack of 960 ea (racked)
제조업체/상표
Molecular BioProducts 2139
기술
PCR: suitable
최대 용적
10 μL
용적 범위
0.1-10 μL
용적
0.1—10 μL
호환성
for use with
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
포장
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
기타 정보
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객