material
colorless
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 10
포장
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
제조업체/상표
Molecular BioProducts 2139-05-HR
기술
PCR: suitable
최대 용적
10 μL
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.