주요 문서
Z380229
Jars Nalgene® style 2118
capacity 60 mL
동의어(들):
laboratory jars, nalgene jars
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
조인트
Joints threaded neck (53)
설명
Autoclavable with closure completely unscrewed
특징
with cap
포장
pkg of 12
제조업체/상표
Nalgene® 2118-0002
용량
60 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Translucent with excellent chemical resistance.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)