material
borosilicate glass 3.3
특징
subdivision 2 mL
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
250 mL
높이
335 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
기타 정보
BR31948 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.