포장
pk of 50 sheets
제조업체/상표
Diversified Biotech AB-110761
크기
24 cm × 24 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Dry gels quickly and easily between sheets of cellophane without heat or vacuum. Simply equilibrate gel in 20% ethanol − 10% glycerol to reduce swelling, then assemble cellophane sheets and gel in a sandwich on the drying frame, and leave to dry at room temperature. Most gels dry completely overnight.
Includes 2 open frames, 2 solid back plates, 12 side clips and 50 sheets of pre-cut cellophane
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.