material
epoxy (coated steel)
Grade
electrophoresis grade
특징
Holds 3 x double plates
Holds 7 x plates
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F13595-0000
길이 × 너비 × 높이
20 cm (7.75 in.) × 16 cm (6.25 in.) × 18 cm (7.5 in.)
일반 설명
Offers unmatched versatility for conveniently drying and storing up to 10 electrophoresis plates (7 slots for single plates and 3 slots for double plates). Made of epoxy-coated heavy-duty steel, with rubber pads on the bottom of the rack to keep the rack from sliding.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.