주요 문서
Z340553
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
joint: ST/NS 12/21
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.35
조인트
joint: ST/NS12/21
제조업체/상표
BRAND 144615
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conical ground joint stopper made from Duran®. Hollow with drip tip and hexagonal grip. Meets DIN 12 252.
기타 정보
BR144615 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)