주요 문서
CLS568010
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
마개 크기
9
무균
non-sterile
특징
class A
closure type ST stopper
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 5680-10
tol. measuring range
0.02 mL
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and E-288. Each flask is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)