주요 문서
Z331694
BRAND® macro pipette controller
magenta
동의어(들):
brand macro pipette, brand pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
magenta
plastic (autoclavable)
silicone (autoclavable)
특징
autoclavable
제조업체/상표
BRAND 26203
용적
0.1-200 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One single macro pipette controller covers the entire range of bulb and graduated pipettes from 0.1 to 200 mL. The conical silicone adapter offers a secure fit for the different diameters. The unit is fully autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285.
Supplied with a spare hydrophobic membrane filter which protects the system from liquid penetration.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)