주요 문서
Z330930
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
borosilicate glass 3.3
조인트
joint: ST/NS29/32
특징
graduated: no
제조업체/상표
Bistabil®
Lenz 4.0141.49
깔대기 용량
250 mL
플러그 보어
4.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)