material
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
특징
class AS
graduation
subdivision 0.1 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time)
포장
pack of 12
제조업체/상표
BRAND 27707
측정 범위
accuracy: 0.1 mL
용량
1 mL , with 0.1 subdivisions
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
기타 정보
BR27707 (India)
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.