material
glass (class B)
특징
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
포장
pack of 12
제조업체/상표
BRAND 27076
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
AR-Glas®. Graduated pipettes according to DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), total delivery. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
기타 정보
BR27076 (India)
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.