주요 문서
Z323829
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
특징
subdivision 0.1 mL
제조업체/상표
BRAND 22338
부피 측정 범위
50 mL
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. Calibrated to deliver (TD, Ex). High contrast white enamel graduations and inscriptions.
Automatic zeroing. 25 mL burettes: reduced distance between sub-division marks.
Tolerances according to Class B, DIN EN ISO 385. 50 mL according to DIN EN ISO 385, Class B.
기타 정보
BR22338 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)