주요 문서
Z325171
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 691
설명
amber mark: yes
특징
class AS with batch number
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
BRAND 30518
부피 측정 범위
50 mL, accuracy: 0.05 mL
길이
540 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
기타 정보
BR30518 (India)
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)