주요 문서
CLS710010
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
동의어(들):
pipet
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
material
glass
특징
class A
graduation
포장
case of 12 ea
pack of 12 ea
제조업체/상표
Corning 7100-10
Corning 7100
부피 측정 범위
10 mL, accuracy: 0.02 mL
길이
429 mm
용량
10 mL
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
기타 정보
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)