주요 문서
Z290742
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly replacement parts
#5 silicone stopper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
silicone housing
특징
cap plug seal
포장
pkg of 5 ea
경부 직경
27 mm
호환성
For 25 mm assemblies, 1-hole
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)