주요 문서
Z290688
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for stopper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
glass housing
glass membrane (support)
포장
pkg of 1 ea
O.D. × I.D.
0.522 in. × 0.328 in.
전체 길이
5 1/4 in.
멤브레인 직경
47 mm
스템 길이
3 5/8 in.
피팅
connector for stopper
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)