주요 문서
VIV108011
SynVivo SynBBB 3D blood brain barrier model chip, IMN2 linear configuration
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
60104506
NACRES:
NB.35
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
SynVivo 108011
저장 온도
room temp
일반 설명
Linear co-culture chip-IMN2-Linear Channel Barrier type: Slits, Slit width: 3 μm, Distance between slits: 50 μm, Travel/barrier width: 50 μm, Outer Channel width: 200 μm, Central Channel width: 500 μm, Device depth: 100 μm. This device enables a novel microfluidics based tubular Airway and Air Liquid Interface model mimicking the lung architecture.
결합
LInk to Publications
application text
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)