포장
case of 1 ea
제조업체/상표
SynVivo 105015
저장 온도
room temp
일반 설명
SynTumor cancer model chip- Microvascular design-Barrier type: Pillars, Distance between pillars: 50 μm, Pillar Diameter: 10 μm, Barrier height: 8 μm, Travel/barrier width: 50 μm, Device depth: 100 μm. SynTumor is a 3D tissue model for real-time visualization and quantitative assessment of cell-cell and cell-drug interactions in a physiologically and morphologically realistic tumor microenvironment.
결합
LInk to Publications
application text
application text
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.