material
polycarbonate
포장
case of 2 ea
제조업체/상표
Nalgene 383410-08
용적
10 L
10000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific Nalgene Polycarbonate Biotainer Bottles and Carboys reduce the risk of carry-over contamination. Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample, even frozen to -100°C.
- Provided sterile and ready-to-use; including certified clean products, which meet USP<788> standards and endotoxins below 0.5 EU/mL
- Certified clean products include triple layer packaging, with two heat-sealed layers to facilitate ease of entry into cleanrooms
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.