주요 문서
Z675539
Polypropylene carboy with spigot
size 10 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F11846-0025
크기
10 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy-duty carboys have a molded-in, threaded bung that receives the spigot. All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
  • Single-handed spigot control for simple dispensing
  • 83 mm cap seals with a silicone gasket
  • Two large handles for transport or pouring
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)