주요 문서
SLW3590/08
Pyrex® Graduated Dropping funnel
with glass stopper, 1000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3590/08
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
glass stopper
white graduation
조인트
joint 29/32
특징
graduations 20 mL
interchangeable glass key
제조업체/상표
3590/08
SciLabware
용량
1000 mL
1000 mL
스톱콕(stopcock) 보어
4.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • With double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
  • Graduations in white enamel
  • With interchangeable glass key
  • Supplied with glass stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)