material
polypropylene
round bottom
무균
sterile
포장
case of 2000 ea
제조업체/상표
Nunc 347627
기술
cryopreservation: suitable
용량
1.8 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Take traditional cryostorage to the next level while accommodating denser storage capability compared to standard cryoboxes. Thermo Scientific Nunc Coded Cryobank Vial Systems feature laser etched 2D barcodes and standard microplate format racks. Compatible with the complete line of 2D barcode readers, capping/decapping equipment and labeling options, Cryobank tubes can be used in manual or automated storage of biological samples down to vapor phase liquid nitrogen. Cryobank products meet leading certification requirements and are available in a volume range of 0.5 to 5.0mL.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.