주요 문서
TMO375418
Nunc® cryogenic tubes
polypropylene, capacity 1.8 mL, round bottom, starfoot, external thread, sterile, case of 1800 ea
동의어(들):
biobanking tube, cell culture cryogenic tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121704
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
round bottom
무균
sterile
포장
case of 1800 ea
제조업체/상표
Nunc 375418
기술
cryopreservation: suitable
용량
1.8 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nunc®cryogenic tubes are designed for the storage of samples, ranging from general cold storage to the vapor phase of liquid nitrogen. These tubes are available with either internal or external threads to suit different preferences and requirements.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)