주요 문서
TMO331825-BR
Nunc® barcoded latch rack
for 2.0 mL cryogenic tubes, plastic, 42 positions, case of 10 ea
동의어(들):
tube rack, tube storage
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.12
material
plastic
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
Nunc 331825-BR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)