주요 문서
MTCP70055S
MTC Bio ASPIR-8 Resevoir
capacity 5 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
동의어(들):
cooled tube rack, cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121522
NACRES:
NB.15
무균
sterile
포장
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
제조업체/상표
MTC Bio P7005-5S
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ASPIR-8 Reservoir, 5mL, sterile, 5/ sterile bag, 200/cs
특징 및 장점
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)