material
clear
polystyrene
무균
sterile
포장
case of 60 ea
제조업체/상표
Nunc 165218
일반 설명
Made from clear polystyrene with standard microplate footprint, the Thermo Scientific Nunc OmniTrays are ideal for screen libraries and DNA hybridization. Available both as a standard version with 2 notched corners and as a rectangular version optimized for automation. Surface treated for cell culture or non-treated for bacterial growth and colony isolation.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.