주요 문서
PHL83287
Corylin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3-(2,2-Dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)-7-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
320.34
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1)c3cc4c(cc3)OC(C=C4)(C)C)=O)ccc(c2)O
InChI
1S/C20H16O4/c1-20(2)8-7-13-9-12(3-6-17(13)24-20)16-11-23-18-10-14(21)4-5-15(18)19(16)22/h3-11,21H,1-2H3
InChI key
PWAACAMQKVIVPZ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)