제품명
Monoclonal Anti-τ (Tau) antibody produced in mouse, clone TAU-2, ascites fluid
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
TAU-2, monoclonal
분자량
antigen 55-62 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
monkey, bovine, chicken, human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a fresh total bovine brain extract or an enriched microtubule protein preparation
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAPT(4137)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- in immunohistology
- in immunoblotting
- in dot blot
- in immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.