제품명
Anti-γ-Tubulin antibody, Mouse monoclonal, clone GTU-88, purified from hybridoma cell culture
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody (purified from hybridoma cell culture)
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
GTU-88, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 48 kDa
종 반응성
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1 mg/mL
기술
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using HeLa cells
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of chicken fibroblasts
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TUBG1(7283)
mouse ... Tubg1(103733)
rat ... Tubg1(252921)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- Western blot analysis
- Immunohistochemistry
- Immunocytology
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable