항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6-11B-1, monoclonal
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
mouse, protista, invertebrates, hamster, plant, frog, rat, monkey, pig, bovine, chicken, human
기술
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:2,000 using a bovine or rat brain preparation
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
응용 분야
research pathology
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunofluorescence.
- western blotting.
- immunocytochemistry.
- immunohistochemistry.
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
/3-Tubulin Linked to a Phosphorylated 50,000-dalton
Polypeptide
문서
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.