T3580
Toyocamycin
≥98% (HPLC), from Streptomyces rimosus
동의어(들):
4-Aminopyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile 7-(β-D-ribofuranoside), 7-Deaza-7-cyanoadenosine, NSC 63701, NSC 99843, Neuro 000027, Unamycin B, Vengicide
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
Streptomyces rimosus
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
DMSO: soluble 0.90-1.10 mg/mL, clear, colorless
H2O: moderately soluble
aqueous acid: moderately soluble
ethanol: moderately soluble
methanol: moderately soluble
항생제 활성 스펙트럼
fungi
동작 모드
DNA synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cc(C#N)c12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C12H13N5O4/c13-1-5-2-17(11-7(5)10(14)15-4-16-11)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h2,4,6,8-9,12,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
InChI key
XOKJUSAYZUAMGJ-WOUKDFQISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.