T0501
Thymol
≥98.5%
동의어(들):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
추천 제품
vapor pressure
1 mmHg ( 64 °C)
Quality Level
분석
≥98.5%
양식
powder or crystals
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
항생제 활성 스펙트럼
fungi
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
동작 모드
DNA synthesis | interferes
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
240.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
116 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges