W306606
Thymol
FCC, FG
동의어(들):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
vapor pressure
1 mmHg ( 64 °C)
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
spicy; phenolic
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
240.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
116 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges