주요 문서
SYNP160710
Synthware cylindrical pressure vessel
bottle capacity 10 mL, O.D. × L 19 mm × 90 mm, bushing type, #7
동의어(들):
Synthware P160710, pressure tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
특징
bushing type #7
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech P160710
O.D. × L
19 mm × 90 mm
보틀(bottle) 용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 10mL, #7 Gl Thread.Includes Accessories: B100007 + R107EP
애플리케이션
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)