재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
제품 라인
PRECISIO®
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
66-98 nmol/min·mg
분자량
~82 kDa
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CSNK1G1(53944)
일반 설명
CK1γ1 or casein kinase 1, gamma 1 is belonging to the most abundant serine/threonine kinase in eukaryotic cell extracts which is mainly involved in growth and morphogenesis of eukaryotic cells. Casein kinase 1, gamma 1 possesses a C-terminal most terminal sequence motif (MTM), which it shares with CSNK1G2 and CSNK1G3 which is associated with heterologous carboxy-terminal sequences. Casein kinase 1-gamma couples Wnt receptor activation to the cytoplasmic signal transduction apparatus.
물리적 형태
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
제조 메모
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
법적 정보
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.