재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
제품 라인
PRECISIO®
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
1.2-1.8 nmol/min·mg
분자량
~72 kDa
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... STK32C(282974)
일반 설명
STK32C or YANK3 is a member of the YANK family and is a serine/threonine protein kinase of approximately 486 aa that requires magnesium for catalytic activity. There are two isoforms of the protein generated by alternative splicing and the protein undergoes serine phosphorylation by upstream protein kinases. The STK32C gene product is conserved in many species including chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, and chicken.
물리적 형태
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
제조 메모
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
법적 정보
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.