주요 문서
SRP0683
Sigma-Aldrich
RS Repeat Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
제품명
RS Repeat Peptide, ≥95% (HPLC)
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized powder
분자량
1934.13
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
The synthetic peptide (GRSRSRSRSRSRSRSR) contains serine/threonine protein kinase phosphorylation sites and is routinely evaluated as a substrate for CLK, EIF2AK and SRPK family kinases.
서열
GRSRSRSRSRSRSRSR
재구성
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
저장 및 안정성
Store diluted product in aliquots at --20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)