주요 문서
SRP0680
Sigma-Aldrich
AMARA Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
제품명
AMARA Peptide, ≥95% (HPLC)
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized powder
분자량
1542.84
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
The AMARA peptide sequence (AMARAASAAALARRR) is suitable for use as a substrate for SIK and AMPK kinases.
서열
AMARAASAAALARRR
재구성
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
저장 및 안정성
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)