SRP0524
COX2, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
동의어(들):
Cyclooxygenase-2 Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 2, HCox-2, Inducible Prostaglandin H Synthase 2, PHS-2, PTGS2, Prostaglandin G/H Synthase and Cyclooxygenase
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
추천 제품
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
양식
frozen liquid
분자량
71 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... COX2(6775079)
일반 설명
Human COX2, GenBank Accession No. NM_000963, a.a. 1-604 (end), with C-terminal FLAG-His-tag, MW=71 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.