재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
양식
frozen liquid
분자량
70.5 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... COX1(6775083)
일반 설명
Human COX1, GenBank Accession No. NM_000962, a.a. 1-599 (end), with C-terminal FLAG-His-tag, MW=70.5 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)